Läs mer
1,1,3,3-Tetrametylguanidin, 99 %
Produktkod. 11995591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11995591 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10513391 100 g Glasflaska 100g
10276990 500 g Glasflaska 500g
30117284 2 kg Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11995591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221290025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-70-6
Molekylvikt (g/mol) 115.18
InChI-nyckel KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
LEDER CN(C)C(=N)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Smältpunkt -30,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 160,0 °C till 162,0 °C
Flampunkt 50 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H13N3
Linjär formel (CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Brytningsindex 1,4670 till 1,4690
Kvantitet 2.5 kg
Fieser 01,1145; 04,489; 12,477
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetrametylguanidin
Formel vikt 115.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.