Läs mer
1,1,3,3-Tetrametylguanidin, TRC
Produktkod. 17983765
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17983765 5 g
1 options
Produktkod. 17983765 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3031005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
CAS 80-70-6
Molekylformel C5H13N3
Kvantitet 5 g
Synonym Guanidine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,8CI), N,N,N',N'-Tetramethylguanidine, 1,1,3,3-Tetramethylguanidine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylguanidine, NSC 148309, PC-CAT TMG, Tetramethylguanidine
InChI formel InChI=1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
LEDER CN(C)C(=N)N(C)C
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetrametylguanidin
Molekylvikt (g/mol) 115.18
Formel vikt 115.111