Läs mer
1,1,3,3-tetrametylurea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10386920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10386920 100 mL Glasflaska 100ml
10103430 250 mL Glasflaska 250ml
10637943 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10386920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138491000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-22-4
Molekylformel C5H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00008319
InChI-nyckel AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetrametylurea
LEDER CN(C)C(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethylurea
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -1.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9879g/mL, 0.9879
Kokpunkt 174.0°C to 178.0°C
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCON(CH3)2
Brytningsindex 1.4496 to 1.4516
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Merck Index 15, 9378
Löslighetsinformation Solubility in water: 116g/L. Other solubilities: miscible with all common organic solvents,,including petroleum ether
Viskositet 1.5 mPa.s (20°C)
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,3,3-Tetramethylurea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylurea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.