missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-Hexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone |
| CAS | 776994-64-0 |
| Molekylformel | C17 H23 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,4-MDPHP |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-2-3-6-14(18-9-4-5-10-18)17(19)13-7-8-15-16(11-13)21-12-20-15/h7-8,11,14H,2-6,9-10,12H2,1H3 |
| LEDER | CCCCC(N1CCCC1)C(=O)c2ccc3OCOc3c2 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-ylhexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.37 |
| Formel vikt | 289.1678 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?