missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+/-)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-pentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-pentanone |
| CAS | 146721-06-4 |
| Molekylformel | C12H13BrO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13BrO3/c1-2-3-9(13)12(14)8-4-5-10-11(6-8)16-7-15-10/h4-6,9H,2-3,7H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(Br)C(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromopentan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.13 |
| Formel vikt | 284.0048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?