Läs mer
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-brometan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509834
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10722103
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01605CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 40288-65-1
Molekylformel C9H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 243.056
InChI-nyckel QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 243777
IUPAC-namn 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-brometanon
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Formel vikt 243.06
Procent renhet 97%