Läs mer
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10582843
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10582843 10 g 10g
10147082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10582843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10326EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306935-39-7
Molekylformel C11H7F3O4
Molekylvikt (g/mol) 260.168
MDL-nummer MFCD01570563
InChI-nyckel FDLJUCOQPAGQNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-3,4-methylenedioxy benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, maybridge1_005379, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dion, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1,3-butanedione,1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluoro, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-tri-fluorobutane-1,3-dione, 1-1,3-benzodioxole-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
PubChem CID 2775368
IUPAC-namn 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 260.17
Procent renhet 97%