Läs mer
1-(1,3-bensotiazol-2-yl)-2-brom-1-etanon, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10555144
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10555144 10 g 10g
10190582 250 mg 250mg
10532852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10555144 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06005EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 54223-20-0
Molekylformel C9H6BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 256.12
MDL-nummer MFCD03659698
InChI-nyckel AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole
PubChem CID 2776256
LEDER BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 1-(1,3-bensotiazol-2-yl)-2-brometan-1-on
Formel vikt 256.12
Procent renhet 90%