Läs mer
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 106515-46-2 |
| Molekylformel | C11H9N3OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3OS/c1-7-6-10(15)14(13-7)11-12-8-4-2-3-5-9(8)16-11/h2-6,13H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)N(N1)C2=NC3=CC=CC=C3S2 |
| IUPAC-namn | 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.27 |
| Formel vikt | 231.0466 |