Läs mer
1-((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11996231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11996231 1 g 1g
11906241 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444990010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 864754-17-6
Molekylformel C13H21BN2O4
Molekylvikt (g/mol) 280.13
InChI-nyckel IWEGDQUCWQFKHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18608
PubChem CID 17998927
IUPAC-namn 1-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CC3OCCO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-((1, 3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 63°C to 64°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 280.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.