Läs mer
1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-N-methyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-N-methyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4O3/c1-11-9-8(10(15)12-2)14(6-13-9)5-7-16-3-4-17-7/h6-7,11H,3-5H2,1-2H3,(H,12,15) |