missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1,3-Trichloropropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,3-Trichloropropane |
| CAS | 20395-25-9 |
| Molekylformel | C3H5Cl3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Cl3/c4-2-1-3(5)6/h3H,1-2H2 |
| LEDER | ClC(Cl)CCCl |
| IUPAC-namn | 1,1,3-trichloropropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.43 |
| Formel vikt | 145.9457 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?