Läs mer
1,1,3-Trifenylpropargylalkohol, 97 %
Produktkod. 15470298
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470298 5 g 5g
15480298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53461.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1522-13-0 | C21H16O | 284,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1522-13-0
Molekylformel C21H16O
Molekylvikt (g/mol) 284.36
MDL-nummer MFCD00004449
InChI-nyckel VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3-triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-triphenyl-2-propyn-1-ol, diphenyl phenylethynyl carbinol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl-.alpha.-phenylethynyl, triphenylprop-2-yn-1-ol, 1,1,3-triphenylpropargylalcohol, 2-propyn-1-ol, 1,1,3-triphenyl, pubchem14025, acmc-209d7i, triphenyl-1-propyne-3-ol
PubChem CID 137058
IUPAC-namn 1,1,3-trifenylprop-2-yn-1-ol
LEDER OC(C#CC1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 284.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.