Läs mer
1,1,4,4,6-Pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, TRC
Produktkod. 30423767
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423767 10 g
30417699 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30423767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27176510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6683-48-3
Molekylformel C15 H22
Molekylvikt (g/mol) 202.34
Synonym Bexarotene Impurity 20
IUPAC-namn 1,1,4,4,6-pentamethyl-2,3-dihydronaphthalene
LEDER Cc1ccc2c(c1)C(C)(C)CCC2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,4,4,6-Pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H22/c1-11-6-7-12-13(10-11)15(4,5)9-8-14(12,2)3/h6-7,10H,8-9H2,1-5H3
Formel vikt 202.1722