Läs mer
1,1,4,4-tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalin, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672135
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10672135 10 g 10g
10406003 50 g 50g
10575184 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10672135 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00201EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 6683-46-1
Molekylformel C14H20
Molekylvikt (g/mol) 188.31
MDL-nummer MFCD00052728
InChI-nyckel CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81186
IUPAC-namn 1,1,4,4-tetrametyl-2,3-dihydronaftalen
LEDER CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Formel vikt 188.31
Procent renhet 90%