Läs mer
1,1,4,4-Tetrafenyl-1,3-butadien, 99 %
Produktkod. 11493447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493447 1 g 1g
11403457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17225.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358,48 g/mol
1,1,4,4-tetrafenyl-1,3-butadien används som en våglängdsförskjutare. Det används också som ett elektroluminescerande färgämne, som lyser blått med ett elektroluminescerande färgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,1,4,4-tetrafenyl-1,3-butadien används som en våglängdsförskjutare. Det används också som ett elektroluminescerande färgämne, som lyser blått med ett elektroluminescerande färgämne.
Löslighet Löslig i etanol, bensen, kloroform
, tolun och ättiksyra.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1450-63-1
Molekylformel C28H22
Molekylvikt (g/mol) 358.48
MDL-nummer MFCD00004766
InChI-nyckel KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
PubChem CID 74060
LEDER C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Smältpunkt 197 °C till 202 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol, bensen, kloroform, tolune och ättiksyra.
IUPAC-namn 1,4,4-trifenylbuta-1,3-dienylbensen
Formel vikt 358.48
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.