Läs mer
1,1,4,4-tetrafenyl-1,3-butadien, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10685052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685052 5 g Glasflaska 5g
10057582 1 g Glasflaska 1g
10606334 10 g Glasflaska 10g
10424155 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10685052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176540050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1450-63-1
Molekylformel C28H22
Molekylvikt (g/mol) 358.48
MDL-nummer MFCD00004766
InChI-nyckel KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
PubChem CID 74060
IUPAC-namn 1,4,4-trifenylbuta-1,3-dienylbensen
LEDER C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 196.0°C to 200.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, 750
Formel vikt 358.47
Procent renhet 99%
Fysisk form Needle-like Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.