Läs mer
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine, 97%
Produktkod. 15432518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432518 1 g 1g
15442518 5 g 5g
15412476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56089.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3083-10-1 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
1,1,4,7,10,10-hexametyltrietylentetramin kan användas som reagens vid syntes av idealiska linjära slumpmässiga sampolymerer innehållande både vinylpolymer- och polyesterenheter i en enda polymerkedja.ε -kaprolakton] med N,N-dimetylamino-2-etylmetakrylatmonomerer genom atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP).2 Den kan användas som katalysator i det vattenhaltiga ytinitierade ATRP för att odla poly(N,N-dimetylakrylamid) (PDMA).3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,1,4,7,10
,10-hexametyltrietylentetramin kan användas som reagens vid syntes av ideala linjära slumpmässiga sampolymerer innehållande både vinylpolymer- och polyesterenheter i en enda polymerkedja. poly[ε-kaprolakton] med N,N-dimetylamino-2-etylmetakrylatmonomerer genom atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP).2 Den kan användas som katalysator i den vattenhaltiga ytinitierade ATRP för att odla poly(N,N-dimetylakrylamid) (PDMA).3
Löslighet
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3083-10-1
MDL-nummer MFCD00025684
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Densitet 0.847
Kokpunkt 130°C (11 mmHg)
Flampunkt 102°C (216°F)
Molekylformel C12H30N4
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3725
Synonym 1,1,4,7,10,10-hexamethyltriethylenetetramine, hexamethyltriethylenetetramine, 2,5,8,11-tetramethyl-2,5,8,11-tetraazadodecane, hmteta, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethyl, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis n1,n2,n2-trimethylethane-1,2-diamine, n,n,n',n,n',n'-hexamethyltriethylenetetramine, triethylenetetramine, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl-triethylenetetramine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethylethylenediamine
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
IUPAC-namn N'-[2-[2-(dimetylamino)etyl-metylamino]etyl]-N,N,N'-trimetyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 230.40
PubChem CID 76509
Formel vikt 230.39
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.