Läs mer
1,1,4,7,7-Pentametyldietylentriamin, TRC
Produktkod. 30410867
Change view
Kvantitet:
2 mL
Produktkod. Kvantitet
30410867 2 mL
1 options
Produktkod. 30410867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2274702ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentamethyldiethylenetriamine
CAS 3030-47-5
Molekylformel C9 H23 N3
Kvantitet 2 mL
Synonym 1,2-Ethanediamine','N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N',N'-trimethyl- (9CI), Diethylenetriamine','1,1,4,7,7-pentamethyl- (6CI,7CI,8CI), N1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N1,N2,N2-trimethyl-1,2-ethanediamine, (2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](methyl)amino]ethyl)dimethylamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyl-1,4,7-triazaheptane, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 2,5,8-Trimethyl-2,5,8-triazanonane, AM 1, Bis[2-(dimethylamino)ethyl]methylamine, DY 5, Dabco PMDETA, Desmorapid PV, Jeffcat PMDETA, KL 3, Kao 3, Kaolizer 3, Lupragen N 301, N 301, N,N,N',N',N''-Pentamethylbis(2-aminoethyl)amine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyl-3-azapentane-1,5-diamine, N,N,N',N'',N''-Pentamethylbis(2-aminoethyl)amine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N-Bis(2-dimethylaminoethyl)methanamine, N,N-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]methylamine, N-Methyl-N,N-bis(2-dimethylaminoethyl)amine, N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N,N',N'-trimethyl-1,2-ethanediamine, N1,N1,N3,N5,N5-Pentamethyl-3-azapentane-1,5-diamine, NSC 65659, Niax C 5, Niax Catalyst C 5, PC 5, PC CAT PMDETA, PMDETA, PMDT, PMDTA, Pentamethyldiethylenetriamine, Polycat 5, Tegoamin PMDETA, Toyocat DT
InChI formel InChI=1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
LEDER CN(C)CCN(C)CCN(C)C
IUPAC-namn N'-[2-(dimetylamino)etyl]-N,N,N'-trimetan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 173.299
Formel vikt 173.1892