Läs mer
1,1,4,7,7-Pentametyldietylentriamin, TRC
Produktkod. 30417831
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417831 10 mg
30414646 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30417831 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22747010MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentamethyldiethylenetriamine
CAS 3030-47-5
Molekylformel C9 H23 N3
Kvantitet 10 mg
Synonym 1,2-Ethanediamine','N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N',N'-trimethyl- (9CI), Diethylenetriamine','1,1,4,7,7-pentamethyl- (6CI,7CI,8CI), N1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N1,N2,N2-trimethyl-1,2-ethanediamine, (2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](methyl)amino]ethyl)dimethylamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyl-1,4,7-triazaheptane, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 2,5,8-Trimethyl-2,5,8-triazanonane, AM 1, Bis[2-(dimethylamino)ethyl]methylamine, DY 5, Dabco PMDETA, Desmorapid PV, Jeffcat PMDETA, KL 3, Kao 3, Kaolizer 3, Lupragen N 301, N 301, N,N,N',N',N''-Pentamethylbis(2-aminoethyl)amine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyl-3-azapentane-1,5-diamine, N,N,N',N'',N''-Pentamethylbis(2-aminoethyl)amine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N-Bis(2-dimethylaminoethyl)methanamine, N,N-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]methylamine, N-Methyl-N,N-bis(2-dimethylaminoethyl)amine, N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N,N',N'-trimethyl-1,2-ethanediamine, N1,N1,N3,N5,N5-Pentamethyl-3-azapentane-1,5-diamine, NSC 65659, Niax C 5, Niax Catalyst C 5, PC 5, PC CAT PMDETA, PMDETA, PMDT, PMDTA, Pentamethyldiethylenetriamine, Polycat 5, Tegoamin PMDETA, Toyocat DT
InChI formel InChI=1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
LEDER CN(C)CCN(C)CCN(C)C
IUPAC-namn N'-[2-(dimetylamino)etyl]-N,N,N'-trimetan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 173.299
Formel vikt 173.1892