missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis(4-fluorobenzene), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis(4-fluorobenzene) |
| CAS | 3312-04-7 |
| Molekylformel | C16 H15 Cl F2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1-Bis(p-fluorophenyl)-4-chlorobutane, 1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene], 1-Chloro-4,4-bis(4-fluorophenyl)butane, 4,4-Bis(4-fluorophenyl)-1-chlorobutane, 4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl chloride, 4,4'-(4-chlorobutane-1,1-diyl)bis(fluorobenzene), 4-Chloro-1,1-bis(4-fluorophenyl)butane, 4-Chloro-1,1-bis(p-fluorophenyl)butane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClF2/c17-11-1-2-16(12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-10,16H,1-2,11H2 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(CCCCl)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-[4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butyl]-4-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.74 |
| Formel vikt | 280.083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?