missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride(rac N-Desmethyl Venlafaxine Hydrochloride), TRC

Produktkod. 30012769
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012769 25 mg
30011653 50 mg
17972915 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012769 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26625025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93413-90-2
Molekylformel C16 H25 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 299.84
Synonym 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
IUPAC-namn 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
LEDER Cl.CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Formel vikt 299.1652
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.