missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexane, TRC

Produktkod. 30452618
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452618 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3056302.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexane
CAS 63251-38-7
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C13H24
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Rubber Oligomer 1
InChI formel InChI=1S/C13H24/c1-10(2)11-7-8-12(3,4)9-13(11,5)6/h11H,1,7-9H2,2-6H3
LEDER CC1(C)C(C(C)=C)CCC(C)(C)C1
IUPAC-namn 1,1,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexane
Molekylvikt (g/mol) 180.33
Formel vikt 180.1878
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.