missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexane |
| CAS | 63251-38-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C13H24 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Rubber Oligomer 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24/c1-10(2)11-7-8-12(3,4)9-13(11,5)6/h11H,1,7-9H2,2-6H3 |
| LEDER | CC1(C)C(C(C)=C)CCC(C)(C)C1 |
| IUPAC-namn | 1,1,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.33 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?