missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(1,6-Dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridinecarboxylate)-β-D-glucopyranuronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1,6-Dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridinecarboxylate)-Beta-D-glucopyranuronic Acid |
| CAS | 914918-68-6 |
| Molekylformel | C18 H17 N O9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-((6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridine-3-carbonyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO9/c20-11-7-6-9(8-19(11)10-4-2-1-3-5-10)17(26)28-18-14(23)12(21)13(22)15(27-18)16(24)25/h1-8,12-15,18,21-23H,(H,24,25)/t12-,13-,14+,15-,18-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)C2=CN(C(=O)C=C2)c3ccccc3)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(6-oxo-1-phenylpyridine-3-carbonyl)oxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.329 |
| Formel vikt | 391.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?