Läs mer
1,1'-(9,9-dimetyl-9H-xanthen-4,5-diyl)bis[1,1-difenylfosfin, TRC
Produktkod. 30377473
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30377473 25 g
1 options
Produktkod. 30377473 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47966525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis-1,1-diphenyl-phosphine
CAS 161265-03-8
Molekylformel C39H32OP2
Kvantitet 25 g
Synonym (9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[diphenyl-phosphine, (9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[diphenylphosphine], 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, Xantphos
InChI formel InChI=1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
LEDER CC1(C)c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c(cccc15)P(c6ccccc6)c7ccccc7
IUPAC-namn (5-difenylfosfanyl-9,9-dimetylxanthen-4-yl)-difenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 578.62
Formel vikt 578.1928