Läs mer
1-(1-Adamantyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Adamantyl)ethanol |
| CAS | 26750-08-3 |
| Molekylformel | C12H20O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | α-Methyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, α-methyl-1-adamantanemethanol, 1-(1-Hydroxyethyl)adamantane, 1-(Adamantan-1-yl)ethanol, 1-Adamantylmethylmethanol, α-Methyl-1-adamantanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h8-11,13H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | 1-(1-adamantyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.29 |
| Formel vikt | 180.1514 |