Läs mer
1-(1-Adamantyl)etylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15420138
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420138 25 g 25g
15410138 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53377.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1501-84-4 | C12H22ClN | 215,77 g/mol
1-(1-Adamantyl)etylaminhydroklorid är indicerat för profylax och behandling av sjukdomar orsakade av olika stammar av influensa A-virus hos vuxna (17 år och äldre).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1-(1-Adamantyl)etylaminhydroklorid är indicerat för profylax och
behandling av sjukdomar orsakade av olika stammar av influensa A-virus hos vuxna (17 år och äldre).
Löslighet
Lättlöslig i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1501-84-4
Molekylformel C12H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 215.77
MDL-nummer MFCD00072023
InChI-nyckel OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
PubChem CID 15165
ChEBI CHEBI:8865
IUPAC-namn 1-(1-adamantyl)etanamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Smältpunkt 375 °C
Kvantitet 25 g
Merck Index 148224
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten.
Formel vikt 215.77
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.