Läs mer
1-(1-Adamantyl)etylaminhydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633203
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10633203 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10457222 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10633203 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12981DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1501-84-4
Molekylformel C12H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 215.77
MDL-nummer MFCD00072023
InChI-nyckel OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
PubChem CID 15165
ChEBI CHEBI:8865
IUPAC-namn 1-(1-adamantyl)etanamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.77
Procent renhet 95%