Läs mer
1,1'-Azobis (N,N-dimetylformamid), 95 %
Produktkod. 15436619
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436619 5 g 5g
15426619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64865.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10465-78-8 | C6H12N4O2 | 172,188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10465-78-8
Molekylformel C6H12N4O2
Molekylvikt (g/mol) 172.188
MDL-nummer MFCD00008318
InChI-nyckel VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonym diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC-namn (3E)-3-(dimetylkarbamoylimino)-1,1-dimetylurea
LEDER CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Smältpunkt 112 °C
Färg Gult
Linjär formel (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 1910409
Formel vikt 172.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.