Läs mer
1,1'-(Azodikarbonyl)dipiperidin, 97 %
Produktkod. 11382839
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382839 5 g 5g
11392839 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27719.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10465-81-3 | C12H20N4O2 | 252,32 g/mol
Det används i en studie av kopparkatalyserad tillsats av aryboronsyror till azodikarboxylderivat som ger arylsubstituerade hydrazider. Det är mycket använt reagens för Mitsunobu-reaktionen. Det är reaktant för framställning av polyfluoralkylerade tripyrazolylmetanligander, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu-glykosylering, optiskt aktivα ,α -disubstituerade aminosyror via Mitsunobu-reaktion, aza-β -laktamer genom [2+2] cykloadditionsreaktioner, glykosyldisulfider, pyridineter PPAR-agonister, S-glykosylaminosyra, byggstenar för kombinatorisk neoglykopeptidsyntes och är en histamin H3-receptorantagonister. Det är en reaktant för Mitsunobu-inversionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i en studie av kopparkatalyserad tillsats av aryboronsyror till azodikarboxylderivat som ger arylsubstituerade hydrazider. Det är mycket använt reagens för Mitsunobu-reaktionen. Det är reaktant för framställning av polyfluoralkylerade tripyrazolylmetanligander, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu-glykosylering, optiskt aktivα ,α -disubstituerade aminosyror via Mitsunobu-reaktion, aza-β -laktamer genom [2+2] cykloadditionsreaktioner, glykosyldisulfider, pyridineter PPAR-agonister, S-glykosylaminosyra, byggstenar för kombinatorisk neoglykopeptidsyntes och är en histamin H3-receptorantagonister. Det är en reaktant för Mitsunobu-inversionsreaktioner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10465-81-3
Molekylformel C12H20N4O2
Molekylvikt (g/mol) 252.32
MDL-nummer MFCD00010111
InChI-nyckel OQJBFFCUFALWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-azodicarbonyl-dipiperidine, 1,1-azodicarbonyl dipiperidine, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine, addp, diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone, azodicarboxylic acid dipiperidine, ne-n-piperidine-1-carbonylimino piperidine-1-carboxamide, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine addp, piperidyl piperidylcarbonyl diazenyl ketone, e-diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone
PubChem CID 5702657
IUPAC-namn (NE)-N-(piperidin-1-karbonylimino)piperidin-1-karboxamid
LEDER O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Smältpunkt 133 °C till 136 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 252.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.