Läs mer
1,1'-(Azodikarbonyl)dipiperidin, 97 %
Descrizione
Det används i en studie av kopparkatalyserad tillsats av aryboronsyror till azodikarboxylderivat som ger arylsubstituerade hydrazider. Det är mycket använt reagens för Mitsunobu-reaktionen. Det är reaktant för framställning av polyfluoralkylerade tripyrazolylmetanligander, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu-glykosylering, optiskt aktivα ,α -disubstituerade aminosyror via Mitsunobu-reaktion, aza-β -laktamer genom [2+2] cykloadditionsreaktioner, glykosyldisulfider, pyridineter PPAR-agonister, S-glykosylaminosyra, byggstenar för kombinatorisk neoglykopeptidsyntes och är en histamin H3-receptorantagonister. Det är en reaktant för Mitsunobu-inversionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används i en studie av kopparkatalyserad tillsats av aryboronsyror till azodikarboxylderivat som ger arylsubstituerade hydrazider. Det är mycket använt reagens för Mitsunobu-reaktionen. Det är reaktant för framställning av polyfluoralkylerade tripyrazolylmetanligander, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu-glykosylering, optiskt aktivα ,α -disubstituerade aminosyror via Mitsunobu-reaktion, aza-β -laktamer genom [2+2] cykloadditionsreaktioner, glykosyldisulfider, pyridineter PPAR-agonister, S-glykosylaminosyra, byggstenar för kombinatorisk neoglykopeptidsyntes och är en histamin H3-receptorantagonister. Det är en reaktant för Mitsunobu-inversionsreaktioner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine |
| Smältpunkt | 133 °C till 136 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 252.32 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.