Läs mer
1,1'-(Azodikarbonyl)dipiperidin, TRC
Produktkod. 30345943
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30345943 100 mg
1 options
Produktkod. 30345943 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA965410100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
CAS 10465-81-3
Molekylformel C12H20N4O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2
LEDER O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
IUPAC-namn N-(piperidin-1-karbonylimino)piperidin-1-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Formel vikt 252.1586