Läs mer
1-(1-bensofuran-3-yl)-2-bromo-1-etanon, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10681863
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10681863 250 mg 250mg
10394612 1 g 1g
10306764 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10681863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27505CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 187657-92-7
Molekylformel C10H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 239.07
MDL-nummer MFCD03407369
InChI-nyckel WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone,1-3-benzofuranyl-2-bromo, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, pubchem7014, 3-2-bromoacetyl benzo b furan, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-ethanone
PubChem CID 2776580
IUPAC-namn 1-(l-bensofuran-3-yl)-2-brometanon
LEDER BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 239.07
Procent renhet 95%