Läs mer
1-(1-bensofuran-5-yl)-2-brom-1-etanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10198042
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10198042 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10296842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10198042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07105CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 844891-02-7
Molekylformel C10H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 239.07
MDL-nummer MFCD06658969
InChI-nyckel KRXJQVYCIGDILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 5-2-bromoacetyl benzofuran, 1-benzo b furan-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzo b furan-5-yl-2-bromo-1-ethanone
PubChem CID 2795178
IUPAC-namn 1-(l-bensofuran-5-yl)-2-brometanon
LEDER BrCC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%