Läs mer
1-(1-bensofuran-5-yl)-2-brom-1-etanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10296842
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10296842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10198042 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10296842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07105DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 844891-02-7
Molekylformel C10H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 239.07
MDL-nummer MFCD06658969
InChI-nyckel KRXJQVYCIGDILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 5-2-bromoacetyl benzofuran, 1-benzo b furan-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzo b furan-5-yl-2-bromo-1-ethanone
PubChem CID 2795178
IUPAC-namn 1-(l-bensofuran-5-yl)-2-brometanon
LEDER BrCC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%