Läs mer
1-(1-bensotiofen-2-yl)-2-brom-1-etanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631085
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10631085 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10631085 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12205CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 97511-06-3
Molekylformel C10H7BrOS
Molekylvikt (g/mol) 255.13
MDL-nummer MFCD06658971
InChI-nyckel WVTSOGFICBVCRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 2-bromoacetyl thianaphthene
PubChem CID 2795258
IUPAC-namn 1-(l-bensotiofen-2-yl)-2-brometanon
LEDER BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 255.13
Procent renhet 97%