Läs mer
1-(1-bensotiofen-5-yl)-2-brom-1-etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10568643
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10568643 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10461893 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10081334 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10568643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24805CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1131-87-9
Molekylformel C10H7BrOS
Molekylvikt (g/mol) 255.13
MDL-nummer MFCD07368508
InChI-nyckel NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
PubChem CID 7060546
IUPAC-namn 1-(l-bensotiofen-5-yl)-2-brometanon
LEDER BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 255.13
Procent renhet 97%