Läs mer
(+/-)-1,1'-Bi(2-naphthol), 99%
Produktkod. 11439123
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439123 5 g 5g
11449123 25 g 25g
11459123 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11182.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 602-09-5 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
(± )-1,1'-Bi(2-naftol) fungerar som kirala separationsmedel. Det används ofta i kirala flytande kristaller, mediciner, kryddor etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-1,1′ -Bi(2-naftol) fungerar som kirala separationsmedel. Det används ofta i kirala flytande kristaller, mediciner, kryddor etc.
Löslighet
Löslig i dioxan (50 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Kylt (2-8 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 602-09-5
Molekylformel C20H14O2
Molekylvikt (g/mol) 286.33
MDL-nummer MFCD00004068
InChI-nyckel PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC-namn 1-(2-hydroxinaftalen-1-yl)naftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-1,1'-Bi (2-naphthol)
Smältpunkt 215°C to 218°C
Densitet 1.301
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 997518
Merck Index 14,1226
Löslighetsinformation Soluble in dioxane (50mg/mL). Insoluble in water.
Formel vikt 286.33
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.