Läs mer
(±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine), 97%
Produktkod. 15464057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464057 5 g 5g
15454057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31264.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4488-22-6 | C20H16N2 | 284.362 g/mol
Nya axiellt kirala Rh N-heterocykliska karbenkomplex framställdes från axiellt dissymmetrisk 1,1 β-binaftalenyl-2,2β-diamin och applicerades i den Rh-katalyserade enantioselektiva hydrosilyleringen av metylketoner. Den enantioselektiva direkta aldolreaktionen, organokatalyserad av återvinningsbara BINAM-prolinamidderivat kan i hög grad accelereras av en katalytisk mängd av en karboxylsyra utan att de erhållna enantioselektiviteterna skadas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Nya axiellt kirala Rh N-
heterocykliska karbenkomplex framställdes från axiellt dissymmetriska 1,1′ -binaftalenyl-2,2′ -diamin och appliceras i den Rh-katalyserade enantioselektiva hydrosilyleringen av metylketoner. Den enantioselektiva direkta aldolreaktionen, organokatalyserad av återvinningsbara BINAM-prolinamidderivat kan i hög grad accelereras av en katalytisk mängd av en karboxylsyra utan att de erhållna enantioselektiviteterna skadas.
Löslighet Olösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4488-22-6
Molekylformel C20H16N2
Molekylvikt (g/mol) 284.362
MDL-nummer MFCD00145204
InChI-nyckel DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
IUPAC-namn 1-(2-aminonaftalen-1-yl)naftalen-2-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Smältpunkt 188°C to 193°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 284.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.