Läs mer
1,1'-Bicyklohexyl, TRC
Produktkod. 30339688
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30339688 10 mL
1 options
Produktkod. 30339688 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB38288010ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexyl
CAS 92-51-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C12 H22
Kvantitet 10 mL
Synonym Bicyclohexyl (6CI,8CI), 1,1'-Biphenyl, dodecahydro-, Cyclohexane, cyclohexyl-, Cyclohexylcyclohexane, Dicyclohexane, Dicyclohexyl, Dodecahydrobiphenyl, NSC 59855
InChI formel InChI=1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
LEDER C1CCC(CC1)C2CCCCC2
IUPAC-namn cyklohexylcyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 166.3
Formel vikt 166.1722