Läs mer
1,1'-Bicyclopentyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Bicyclopentyl |
| CAS | 1636-39-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C10H18 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bicyclopentyl NSC 38865Cyclopentylcyclopentane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2 |
| LEDER | C1CCC(C1)C2CCCC2 |
| IUPAC-namn | cyclopentylcyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.25 |
| Visa mer |