Läs mer
[1,1'-Binaphthalen]-8-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,1'-Binaphthalen]-8-ol |
| CAS | 146746-40-9 |
| Molekylformel | C20H14O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [1,1'-Binaphthalen]-8-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O/c21-19-13-5-9-15-8-4-12-18(20(15)19)17-11-3-7-14-6-1-2-10-16(14)17/h1-13,21H |
| LEDER | OC1=CC=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)=C21 |
| IUPAC-namn | [1,1'-binaphthalen]-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vikt | 270.1 |