Läs mer
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, 99%
Produktkod. 15476858
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476858 5 g 5g
15466858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60395.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35193-63-6 | C20H13O4P | 348.294 g/mol
1,1'-binaftyl-2,2'-diylvätefosfat, används som en kiral kemisk förening, en kiral ligand som används i hydrokarboxyleringsreaktioner. Komplexar med rodium och förmedlar den asymmetriska dipolära cykloadditionen av diazoföreningar. Ett antal racemiska aminer som har visat sig vara svåra att separera har lösts upp med denna kirala syra. Palladiumderivat har använts i asymmetriska hydrokarboxyleringar, och rodiumderivat har använts i dipolära cykloadditioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1′ -Binaftyl-2,2′ -diylvätefosfat, används som en kiral kemisk förening, en kiral ligand som används i hydrokarboxyleringsreaktioner. Komplexar med rodium och förmedlar den asymmetriska dipolära cykloadditionen av diazoföreningar. Ett antal racemiska aminer som har visat sig vara svåra att separera har lösts upp med denna kirala syra. Palladiumderivat har använts i asymmetriska hydrokarboxyleringar, och rodiumderivat har använts i dipolära cykloadditioner.
Löslighet
Extremt låglöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35193-63-6
Molekylformel C20H13O4P
Molekylvikt (g/mol) 348.294
MDL-nummer MFCD00010045
InChI-nyckel JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
PubChem CID 99589
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(C=CC5=CC=CC=C54)OP(=O)(O3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Extremely low soluble in water.
Formel vikt 348.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.