Läs mer
1,1'-binaftyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10259450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10259450 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10259450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402240050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 604-53-5 | C20H14 | 254.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1'-Binaphthyl
Namnnotering 98%
CAS 604-53-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 143 °C till 146 °C
Färg Brun
Kokpunkt >360 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H14
MDL-nummer MFCD00041740
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthyl, 1,1'-dinaphthyl, binaphthyl, binaphthalene, 1-naphthalen-1-yl naphthalene, 1,1'-binaphtyl, di-.alpha.-naphthol, 1-1-naphthyl naphthalene, di-alpha-naphthol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar. Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter och aceton
InChI-nyckel ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)=C2C=C1
IUPAC-namn 1-naftalen-1-ylnaftalen
Molekylvikt (g/mol) 254.33
PubChem CID 11789
Formel vikt 254.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.