Läs mer
[1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid |
| CAS | 947-84-2 |
| Molekylformel | C13H10O2 |
| MDL-nummer | MFCD00002463 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | C1=CC=CC(=C1C2=CC=CC=C2)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Procent renhet | 98% |