Läs mer
[1,1'-Biphenyl]-3-ol, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | [1,1'-Biphenyl]-3-ol |
| CAS | 580-51-8 |
| Molekylformel | C12H10O |
| MDL-nummer | MFCD00002294 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | OC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Procent renhet | 97% |