Läs mer
[1,1'-Biphenyl]-3-ylmethanol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31429116
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31429116 1 g
31414956 250 mg
31419161 5 g
31425409 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31429116 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1061761g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1,1'-Biphenyl]-3-ylmethanol
CAS 69605-90-9
Molekylformel C13H12O
MDL-nummer MFCD08703631
Kvantitet 1 g
LEDER OCC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 184.23
Procent renhet 98%