Läs mer
[1,1'-Biphenyl]-4-Yl(Phenyl)Methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol |
| CAS | 7598-80-3 |
| Molekylformel | C19 H16 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol, Bifonazole Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19-20H |
| LEDER | OC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | phenyl-(4-phenylphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vikt | 260.1201 |