missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[1,1'-Biphenyl]-4-Yl(Phenyl)Methanol, TRC

Produktkod. 30338346
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30338346 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30338346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3979151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol
CAS 7598-80-3
Molekylformel C19 H16 O
Kvantitet 1 g
Synonym (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol, Bifonazole Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C19H16O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19-20H
LEDER OC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
IUPAC-namn phenyl-(4-phenylphenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Formel vikt 260.1201
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.